Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
123-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t19-/m0/s1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
General description
Standardbaustein zur Einführung von Serin-Aminosäureresten mittels Fmoc-SPPS
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Application
- Stereoselektive polymergestützte Synthese von Morpholin- und Thiomorpholin-3-Carbonsäure-Derivaten: In dieser Forschungsarbeit wird die Verwendung von Fmoc-Ser(tBu)-OH bei der Synthese von Morpholin-Derivaten untersucht, was seinen Nutzen bei der Erzeugung komplexer Molekülstrukturen belegt (Králová et al., 2017).
- Kontrollierte morphologische Veränderungen in selbstorganisierten Strukturen, die durch Fmoc-Varianten von Threonin und Serin gebildet werden: Die Studie untersucht, wie Fmoc-Ser(tBu)-OH die Selbstorganisation von Peptiden in strukturierte Formen beeinflusst und so zur Materialwissenschaft und Nanotechnologie beiträgt (Kshtriya et al., 2021).
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Ser (tBu) -OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Ser(tBu)-Ser(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Ser-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt an freien Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 123-130 °C | mp 120-130 °C | mp 108-112 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(tBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c