Fortfahren mit
8.16004
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 39.80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 169.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-293-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
CHF 39.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
potency
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
460 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00291PHL82551PHR1107
grade
synthesis grade
grade
-
grade
primary reference standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
solubility
11.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
816004100004022536423340
816004010004022536423333