Fortfahren mit
8.10261
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
Synonym(e):
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H22O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.28
EC Index Number:
208-857-4
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
2.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
172-173 °C/1013 hPa
mp
<-75 °C
transition temp
flash point 46 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
810261025004022536402826