Fortfahren mit
8.04308
1,6-Hexanediol
for synthesis
Synonym(e):
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 30.70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’630.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
211-074-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
crystals
CHF 30.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
320 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
transition temp
flash point 147 °C
solubility
5000 g/L
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-Hexanediol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
804308905004022536871714
804308010004022536384511
804308100004022536384528