Fortfahren mit
76174BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 10.0 Blue (Borate-based)
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 28.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.25
CHF 28.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
pH calibration
Quality Segment
product line
MVP ICON®
form
liquid
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
General description
pH 10.0 Blue Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH ProbeBorate-based buffer solution containing: Patassium carbonate - Potassium Borate - Potassium Hydroxide.
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Packaging
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76173BC76172BC76175BC
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
description
pH calibration
description
pH calibration
description
pH calibration
description
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c