Fortfahren mit
73090BC
GDS PickPen, 1-Magnet
BioControl®, For use with GDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 484.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41115866
CHF 484.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage condition
room temperature
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl®, For use with GDS
Application
Immunomagnetic separation (IMS)
Other Notes
One GDS PickPen®
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71037BC73184BC79144BC
compatibility
BioControl®, For use with GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
73090-SIAL04061841805120