Fortfahren mit
73044BC
GDS-Probenwells
BioControl, For use with GDS Sample Wells Base
Synonym(e):
Probenwells für PCR-Probenvorbereitung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104017
NACRES:
NC.81
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73044
packaging
pkg of (Bag of 200)
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
GDS Probenwells sind die Einwegartikel, die für die Durchführung des Assurance® GDS Assays benötigt werden. Als Teil der anfänglichen PCR-Probenvorbereitung für das GDS wird eine Lebensmittelprobe zusammen mit einem Konzentrierungsmittel (IMS-Beads) in die Probenwells gegeben. Die Probenwells werden mit Klebefolienstreifen verschlossen.
Application
GDS Probenwells sind die Einwegartikel, die für die PCR-Probenvorbereitung bei Assurance® GDS Assays verwendet werden. Die Probenwells sind für die Verwendung mit der GDS Probenwell-Halterung vorgesehen.
PCR, Immunomagnetische Separation (IMS)
Other Notes
200 Stück/Beutel
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73006BC34724BC34745BC
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
-
compatibility
for use with BioControl GDS
packaging
pkg of (Bag of 200)
packaging
box of 120 plates
packaging
bottle of -70 mL
packaging
bottle of 70 mL
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
(Tightlyclosed in a dry, cool, and well-ventilated place)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73044
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73006
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34724-100C
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34745-100C