Fortfahren mit
70599
pETBlue-1 AccepTor Vector (linearized vector) - Novagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
40 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 334.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
CHF 334.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
• No restriction enzymes or special primers
• Direct ligation of PCR product with vector
• Compatible with polymerases that leave single 3´-dA overhangs
• Blue/white screening with pSTBlue-1 or pETBlue-1 vectors
• Simple protocol takes as little as 40 minutes from PCR product to plating transformants
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
Legal Information
This product is covered by U.S. Patent 5,856,144 owned by EMD Chemicals Inc. or its Affiliates.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69820-M70188-MSMB01046
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70599-404055977273342