Fortfahren mit
557403
RNA-Polymerase III-Inhibitor
RNA Polymerase III Inhibitor, CAS 577784-91-9, is a cell-permeable inhibitor of RNA Polymerase III (IC50= 27 and 32 µM for human and S. cerevisiae RNA Pol III, respectively).
Synonym(e):
RNA-Polymerase III-Inhibitor, ML-60218, N-[1-(3-(5-Chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)]-2-chlorobenzolsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 408.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15Cl2N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 408.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
InChI key
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Indazol-Sulfonamid-Verbindung, die ein breites Spektrum inhibitorischer Aktivität gegen RNA-Polymerase III zeigt (IC50 = 27 und 32 µM jeweils für menschliche und für S. cerevisiae RNA Pol III). Hemmt das Zellwachstum in Hefe, indem es die RNA Pol III-vermittelte tRNA-Transkription verhindert. Auch als 25-mM-Lösung in DMSO (Best.-Nr. 557404) erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Aktivität gegen RNA-Polymerase III
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 27 und 32 µ;M für menschliche und S. cerevisiae RNA Pol III
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Unter Umständen muss das Produkt leicht erwärmt werden, um es vollständig zu lösen.
Other Notes
Wu, L., et al. 2003. Euk. Cell2, 256.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
557404-M361555217714
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RNA-Polymerase III-Inhibitor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c