Fortfahren mit
528245
PLD-Inhibitor, FIPI
The PLD Inhibitor, FIPI controls the biological activity of PLD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
PLD-Inhibitor, FIPI, Verbindung 4k, PLD-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 277.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24FN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 277.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC2=C(C=CC(F)=C2)N1)NCCN3CCC(N4C(NC5=C4C=CC=C5)=O)CC3
General description
Ein zellpermeabler PLD1/2-Inhibitor (IC50 = 1 nM bzw. 10 nM für PLD1 bzw. PLD2 in einem CHO-Zell-basierten Assay und IC50 = 20 nM für PLD2 in einem biochemischen Assay), der keine Aktivität gegenüber MitoPLD sowie Selektivität für PLD1 und PLD2 gegenüber anderen Enzymen der PLD-Superfamilie zeigt. Blockiert auch nachweislich PLD2-abhängige Wirkungen auf die zytoskelettale Reorganisation und die Zellmigration in CHO-Zellen und verringert bei 750 nM die fMLP-gerichtete Chemotaxis von Neutrophilen in HL60-Zellen. Anders als 1-Butanol hat diese Verbindung keine Wirkung auf die Glucose-stimulierte Insulin-Sezernierung der β;-Zell-Linie Min6 des Pankreas.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Su, W., et al. 2009. Mol Pharmacol75, 437.
Monovich, L., et al. 2007. Bioorg Med Chem17, 2310.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
528108528106516535
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
528245-5MG04055977196559