Fortfahren mit
5.08159
Salvinorin A
Synonym(e):
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
4.3 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 10 mM, DMSO: 50 mM
storage temp.
−70°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@H](C[C@@H](C4=O)OC(=O)C)C(=O)OC)(CC3)C)(C2)C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
General description
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
k opioid receptor
Other Notes
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvinorin A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3