Fortfahren mit
480010-M
NDSB-256
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins.
Synonym(e):
NDSB-256, Dimethylbenzylammoniumpropansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.35
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3
InChI key
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Mitglied der Klasse der nichtdetergenten Sulfobetaine. Im Gegensatz zu CHAPS und anderen Zwittergenten sind NDSBs selbst bei einer Konzentration von 1 M nicht denaturierend. NDSBs wurden in der Vergangenheit verwendet, um die Effizienz der Solubilisierung von Membranproteinen zu verbessern, nukleäre Proteine zu isolieren, halophile Proteine in Pufferlösungen mit geringer Ionenstärke chromatographisch zu reinigen und Proteine zu kristallisieren. Sie sind über einen weiten pH-Bereich zwitterionisch und absorbieren nicht stark im nahen UV-Bereich. Berichten zufolge verhindern sie die Proteinaggregation und erleichtern die Renaturierung von chemisch und thermisch denaturierten Proteinen. NDSBs können leicht durch Dialyse entfernt werden. Bei 1 M stellt NDSB-256 die enzymatische Aktivität von denaturiertem Eiweiß-Lysozym zu 30 % wieder her; bei 800 mM sind es 16 % der enzymatischen Aktivität von denaturierter β;-Galaktosidase.
Ein nichtdetergentes Sulfobetain. Berichten zufolge verhindern sie die Proteinaggregation und erleichtern die Renaturierung von chemisch und thermisch denaturierten Proteinen. Zwitterionisch über einen weiten pH-Bereich. Leicht durch Dialyse entfernbar. Bei 1 M stellt NDSB-256 die enzymatische Aktivität von denaturiertem Eiweiß-Lysozym zu 30 % wieder her; bei 800 mM sind es 16 % der enzymatischen Aktivität von denaturierter β;-Galaktosidase.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (15–30 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Goldberg, M.E., et al. 1996. Folding &; Design1, 21.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480005480012480001
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
10-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: soluble
color
white
color
white
color
-
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480010-25GM-M07790788050610
480010-5GM04055977201802
480010-25GM07790788050610
480010-5GM-M04055977201802