Fortfahren mit
475877
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor
The Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, also referenced under CAS 412940-35-3, controls the biological activity of Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP).
Synonym(e):
Mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP) Inhibitor, 4-chloro-3-{[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9ClN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.74
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2cc(ccc2)[N+](=O)[O-])c1c(ccc(c1)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
InChI key
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
General description
792949 is the first purely competitive inhibitor of mitochondrial Citrate Transport Protein (CTP), it produced 85% inhibition of citrate transport at 1mM.
A competitive inhibitor of mitochondrial citrate transport protein (CTP). Exhibits 85% inhibition at 1 mM.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Aluvila, S., et al. 2010. Mol. Pharmacol.77, 26.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3