Fortfahren mit
428201
LDN-211904
LDN-211904 modulates the biological activity of EphB3 receptor tyrosine kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
LDN-211904, N-(2-Chlorphenyl)-6-(piperidin-4-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxamid-Oxalat, EphB3-Inhibitor, LDN-211904
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 243.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21ClN4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 243.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
potency
79 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, nearly colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC=C1Cl)C2=CN=C3C=CC(C4CCNCC4)=CN32.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C19H19ClN4O.C2H2O4/c20-15-3-1-2-4-16(15)23-19(25)17-11-22-18-6-5-14(12-24(17)18)13-7-9-21-10-8-13;3-1(4)2(5)6/h1-6,11-13,21H,7-10H2,(H,23,25);(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
ODBJGLKPAQMCJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Pyrazolo[1,5-a]pyridin-Derivat, das als potenter und reversibler EphB3-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor mit einem IC50 von 79 nM mit guter mikrosomaler Stabilität in der Mausleber und guter Löslichkeit in Wasser fungiert. Unterdrückt nachweislich die EphB3-induzierte Autophosphorylierung des EphB3-Rezeptors bei 10 µ;M in Zellen. Bei einem Profiling gegen eine Gruppe von 288 Kinasen bei 5 µ;M wurde festgestellt, dass es auch die meisten der Rezeptorkinasen des Eph (Erythropoietin-produzierendes hepatozelluläres Karzinom) hemmt, einschließlich EphA1, EphA2, EphA3, EphA4, EphA5, EphA8, EphB1, EphB2, EphB3, EphB4 und andere Tyrosinkinasen, jedoch nicht EphA6 und EphA7, und ist nicht hemmend gegenüber Nicht-RTK-Kinasen, mit Ausnahme von p38α;, p38β; und Qik.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Erythropoietin-produzierendes hepatozelluläres Karzinom (Eph)
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Qiao, L., et al. 2011, Bioorg. Med. Chem. Lett.19, 6122
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341607616452572630
form
solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
428201-5MG04055977210064