Fortfahren mit
407331
Cpd 22
≥94% (HPLC), integrin-linked kinase inhibitor, powder
Synonym(e):
ILK-Inhibitor, Cpd 22
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 300.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H30F3N5O
Molekulargewicht:
533.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 300.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ILK-Inhibitor, Cpd 22, The ILK inhibitor, Cpd 22 controls the biological activity of ILK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Level
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539649401486419820
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
General description
Eine zellpermeable, tri-substituierte Pyrazolverbindung, die als starker und spezifischer Inhibitor der Integrin-verknüpften Kinase (ILK) (IC50 = 600 nM) fungiert. Weist in-vitro nachweislich eine hohe vermehrungshemmende Potenz gegen Prostata- und Brustkrebszelllinien auf (IC50 = 1 bis 2,5 µ;M), während es normale Epithelzellen verschont. Seiner Wirkung auf Krebszellen wird die Induktion der Autophagie und Apoptose zugeschrieben. Unterdrückt die ILK-vermittelte Phosphorylierung von Akt an der Stelle Ser473, wodurch die nachgelagerten Ziele, wie GSK-3b und die Myosin-Leichtkette, herunterreguliert werden. Verursacht zudem eine transkriptionelle Repression des Y-Box-Bindungsproteins 1 (YB-1) des Transkriptionsfaktors. Weist minimale Toxizität im Mausmodell auf.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Lee, S., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6364
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sacha Robert et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
Differentiation of pluripotent stem cells to cardiomyocytes is influenced by culture conditions including the extracellular matrices or similar synthetic scaffolds on which they are grown. However, the molecular mechanisms that link the scaffold with differentiation outcomes are not fully known.
Seda Mehtap Sarı Kılıçaslan et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 24(11), 1500-1508 (2022-03-24)
This study examines the impact of integrin-linked kinase (ILK), protein kinase B (AKT), glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β), and β-catenin signal molecules in SKOV-3 ovarian cancer cells adhered to fibronectin. Expression levels of α4, αv, β1, and β6 integrin subunits known
Constanza Garcia-Keller et al.
Biological psychiatry, 86(5), 377-387 (2019-05-28)
Cue-induced relapse to drug use is a primary symptom of cocaine addiction. Cue-induced transient excitatory synaptic potentiation (t-SP) induced in the nucleus accumbens mediates cued cocaine seeking in rat models of relapse. Cue-induced t-SP depends on extracellular signaling by matrix
Jingying Chen et al.
Nature communications, 15(1), 5986-5986 (2024-07-17)
In zebrafish, brain lymphatic endothelial cells (BLECs) are essential for meningeal angiogenesis and cerebrovascular regeneration. Although epidermal growth factor-like domain 7 (Egfl7) has been reported to act as a pro-angiogenic factor, its roles in lymphangiogenesis remain unclear. Here, we show
Esak Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(41), e2308941120-e2308941120 (2023-10-02)
Impaired lymphatic drainage and lymphedema are major morbidities whose mechanisms have remained obscure. To study lymphatic drainage and its impairment, we engineered a microfluidic culture model of lymphatic vessels draining interstitial fluid. This lymphatic drainage-on-chip revealed that inflammatory cytokines that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407331-5MG04055977188356