Fortfahren mit
401477
IκB-Kinaseinhibitor-Peptid, zellpermeabel
The IκB Kinase Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of IκB Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
IκB-Kinaseinhibitor-Peptid, zellpermeabel, Ac-AAVALLPAVLLALLAPDDRHDSGLDSMKDE-NH₂
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C138H229N37O45S
Molekulargewicht:
3158.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Peptid aus 14 Aminosäuren, das der Erkennungssequenz der aktiven Iκ;B-Phosphorylierung entspricht, die an den hydrophoben Bereich des Signalpeptids des Fibroblasten-Wachstumsfaktors fusioniert wird, um den Zelltransport zu fördern. Hemmt spezifisch den LPS-induzierten Iκ;B-Abbau mittels Iκ;B-Kinasen (IKK) in RAW 264.7-Zellen (<;50 µ;g/ml) und verhindert die NF-κ;B-Aktivierung. Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
LPS-induzierter Iκ;B-Abbau mittels IKK in RAW 264.7-Zellen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: <;50 µ;g/ml zur Hemmung des LPS-induzierten Iκ;B-Abbau mittels Iκ;B-Kinasen (IKK) in RAW 264.7-Zellen und verhindert die NF-κ;B-Aktivierung
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Asp-Asp-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Leu-Asp-Ser-Met-Lys-Asp-Glu-NH₂;
Swaroop, N., et al. 2001. Pharm. Res.18, 1631.
Traenckner, E.B., et al. 1995. EMBO. J.14, 2876.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401478613570328000
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c