Fortfahren mit
3570
Glycin
Synonym(e):
Glycin, Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.07
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - MB7600000
Merck USA index - 14, 4491
Quality Level
assay
>99% (by assay)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤100 CFU/g Total microorganism, ≤6.0 EU/g Endotoxin
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 250 mg/mL
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine essenzielle, optisch inaktive, nicht chirale Aminosäure. Die kleinste der 20 natürlichen Aminosäuren. Wirkt als hemmender Neurotransmitter, inbesondere im Hirnstamm und im Rückenmark. Blockiert nachweislich die NMDA-stimulierte Dopaminfreisetzung in fötalen mesenzephalen Zellkulturen. Darüber hinaus steigert es Berichten zufolge das NMDA-Rezeptor-vermittelte synaptische Potenzial in kortikalen Neuronen.
Eine unpolare, ungeladene Aminosäure.
Biochem/physiol Actions
Hemmender Neurotransmitter im Rückenmark; allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
Other Notes
Shapiro, S. 1997. Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G7126410225G8898
Glycine
Millipore
3570
Glycine
form
crystalline solid
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
assay
>99% (by assay)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
≥99%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
impurities
≤100 CFU/g Total microorganism, ≤6.0 EU/g Endotoxin
impurities
≤0.01% Ammonia
impurities
H2SO4, passes test (darkened), Hydrolyzable subsances, passes test
impurities
≤0.01% Insoluble matter
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
859095-100MG04061832643083
3570-1KG04055977192834
3570-500GM07790788049553
432989-100ML04061832109640
432989-500ML04061832109657
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf