Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 314.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Gangliosid GQ1b, Tetrasialo, Tetraammoniumsalz, Rindergehirn, Ganglioside GQ1b enhances spontaneous IgG, IgM, and IgA production in human peripheral monocytic cells.
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
chloroform/methanol (2:1) and a few drops of water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hinweis: Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, in-vivo-Forschung oder andere Verfahren mit Kontakt mit Vieh verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Verstärkt die spontane IgG-, IgM- und IgA-Produktion in menschlichen peripheren monozytischen Zellen.
Preparation Note
Other Notes
Kanda, N., and Tamaki, K. 1998. J. Allergy Clin. Immunol. 102, 813.
Tsuji, S., et al. 1992. Neurochem. Int. 21, 549.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c