Fortfahren mit
344827
Fucosyltransferase-Inhibitor, 2F-Peracetyl-Fucose
2F-Peracetyl-Fucose is a cell-permeable fluorinated fucose derivative that acts as an inhibitor of fucosyltransferases following its uptake and metabolic transformation into a GDP-fucose mimetic.
Synonym(e):
Fucosyltransferase-Inhibitor, 2F-Peracetyl-Fucose, (3S,4R,5R,6S)-3-Fluor-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyltriacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 358.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17FO7
Molekulargewicht:
292.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352111
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 358.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables, fluoriertes Fucosederivat, das nach seiner Aufnahme und Stoffwechseltransformation in ein GDP-Fucose-Mimetikum als Inhibitor von Fucosyltransferasen wirkt. Bei der Behandlung von HL-60-Zellen mit diesem Inhibitor wurde eine vollständige Entfernung von Lewis-X und SLex binnen 3 Tagen nachgewiesen. Es kommt auch zu einer Aufhebung der P-Selectin-Bindung; auf mit E-Selectin und P-Selectin beschichteten Oberflächen wurden schneller rollende Zellen nachgewiesen. Hat selbst bei einer Konzentration von 200 µM keinen Einfluss auf die Lebensfähigkeit der Zellen oder ihre Verdoppelungszeit.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Fucosyltransferase
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Rillahan, C., et al. 2012. Nat. Chem. Bio.8, 661.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
566224344355124009
assay
≥98% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (NMR)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martina Zimmermann et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(5), 1818-1831 (2021-01-28)
The reduction of antibody core-fucosylation is known to enhance antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC). In this study, 5-Thio-l-Fucose (ThioFuc) was investigated as a media and feed supplement for modulating the fucosylation profile of therapeutic proteins and, thereby, improving the resulting effector
Natalie K Thulin et al.
Cell reports, 31(6), 107642-107642 (2020-05-14)
Infant mortality from dengue disease is a devastating global health burden that could be minimized with the ability to identify susceptibility for severe disease prior to infection. Although most primary infant dengue infections are asymptomatic, maternally derived anti-dengue immunoglobulin G
Sotiria Pinioti et al.
Cancer immunology research, 11(12), 1611-1629 (2023-11-07)
Forkhead box P3 (Foxp3)-expressing regulatory T cells (Treg) are the guardians of controlled immune reactions and prevent the development of autoimmune diseases. However, in the tumor context, their increased number suppresses antitumor immune responses, indicating the importance of understanding the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
344827-10MG04055977214833