Fortfahren mit
2461-90020
NovaSeptum® Cell Culture sampling Unit
Accurate Volume Application; 20mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NovaSeptum®-Zellkultur-Probenahmeeinheit, 20mL
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
Quality Level
product line
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
storage temp.
10-30°C
Application
Sterilitätsprüfung, Prüfung auf Pyrogenfreiheit, Endotoxintest, chemische Analyse, pH-Analyse und Fermentierungsanwendungen
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2711-101002711-100502464-90020
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
NovaSeptum®
product line
-
material
syringe (polycarbonate, medical grade, platinum-cured silicone, medical silicone fluid)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
316 stainless steel cannula (ASTM), polyester body, septum (Medical grade platinum-cured silicone)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C