Fortfahren mit
239804
Cyclopamin-KAAD
≥70% (sum of two isomers, HPLC), solid, Hedgehog signaling inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Cyclopamin-KAAD, 3-Keto-N-(Aminoethyl-Aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamin, KAAD-Cyclopamin, Shh-Signalisierung-Antagonist II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 995.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H63N3O4
Molekulargewicht:
697.99
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
Assay:
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 274.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cyclopamin-KAAD, Cyclopamine- KAAD, CAS 306387-90-6, is a cell-permeable potent analog of Cyclopamine (Cat. No. 239803) that specifically inhibits Hedgehog (Hh) signaling with similar or lower toxicity (IC50 = 20 nM).
Quality Level
assay
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein starkes, zellpermeables Cyclopamin-Analog (Katalognr. 239803), das speziell den Hedgehog-Signalweg (Hh) hemmt und ähnliche oder niedrigere Toxizität aufweist (IC50 = 20 nM bei Shh-LIGHT2-Assay; 50 nM bei p2Ptch-/-Zellen; 500 nM bei SmoA1-LIGHT-Zellen). Bindet an SmoA1 und fördert dessen Austritt aus dem endoplasmatischen Retikulum. Unterdrückt die ShhNp-induzierte Signalwegaktivität sowie die SmoA1-induzierte Reporteraktivität. Sensibilisiert menschliche Gliomzellen nachweislich für TRAIL-induzierte Apoptose. Auch als 1-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. 239807).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Hh-Signalweg bei Shh-light2-Assay
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 20 nM gegen Hedgehog-Signalweg (Hh) bei Shh-LIGHT2-Assay; 50 nM bei p2Ptch-/-Zellen; 500 nM bei SmoA1-LIGHT-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Other Notes
Siegelin, M.D. et al. 2009. Neurobiol. Dis.34, 259.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
239807239803239806
assay
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
DMF: 10 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maike Marczenke et al.
Development (Cambridge, England), 148(21) (2021-10-27)
Growth arrest-specific 1 (GAS1) acts as a co-receptor to patched 1, promoting sonic hedgehog (SHH) signaling in the developing nervous system. GAS1 mutations in humans and animal models result in forebrain and craniofacial malformations, defects ascribed to a function for
Xuming Tang et al.
Cell metabolism, 33(8), 1577-1591 (2021-06-04)
Recent clinical data have suggested a correlation between coronavirus disease 2019 (COVID-19) and diabetes. Here, we describe the detection of SARS-CoV-2 viral antigen in pancreatic beta cells in autopsy samples from individuals with COVID-19. Single-cell RNA sequencing and immunostaining from
Nora Mecklenburg et al.
Development (Cambridge, England), 148(17) (2021-09-01)
Pathogenic gene variants in humans that affect the sonic hedgehog (SHH) pathway lead to severe brain malformations with variable penetrance due to unknown modifier genes. To identify such modifiers, we established novel congenic mouse models. LRP2-deficient C57BL/6N mice suffer from