Fortfahren mit
233264
CMP-Sialinsäure, Dinatriumsalz
CMP-sialic acid is the activated form of sialic acid that is required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates.
Synonym(e):
CMP-Sialinsäure, Dinatriumsalz, CMP-N-Acetylneuraminsäure, 2Na, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N4O16P · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.41
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC3(OC(C(C(C3)O)NC(=O)C)C(O)C(O)CO)C(=O)O)(OCC1OC(C(C1O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C20H31N4O16P/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34)
InChI key
TXCIAUNLDRJGJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
CMP-Sialinsäure ist die aktivierte Form von Sialinsäure, die für die Biosynthese von sialinsäurehaltigen komplexen Kohlenhydraten erforderlich ist. Es ist ein weitverbreitetes Kohlenhydrat mit zahlreichen biologischen Funktionen, einschließlich Regulation der Blutproteinhalbwertszeit, Neutralisation einer Reihe von Toxinen, Zelladhäsion und Schutz vor der Glykoproteinlyse. Auch als 25-mmol/l-Lösung in H2O erhältlich (Katalognr. 505223).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar. Unter sauren Bedingungen instabil.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.05223370660203820
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
water: 200 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233264-5MG04055977217797
233264-25MG04055977217780