Fortfahren mit
218697
Casein-Kinase II-Inhibitor I
The Casein Kinase II Inhibitor I, also referenced under CAS 17374-26-4, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Casein-Kinase II-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6HBr4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.71
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 121.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c2n[nH]nc2c(c(c1Br)Br)Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
InChI key
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Benzotriazol-Verbindung, die als hochselektiver, reversibler und ATP/GTP-kompetitiver Inhibitor von Casein-Kinase-2 (CK2) (IC50 = 900 nmol/l und 1,6 μmol/l mit Rattenleber- bzw. humaner rekombinanter CK2) und DYRK (IC50 <1 μmol/l für DYRK1a) dient. Seine Spezifizität wurde mit einem Panel aus 33 Kinasen, einschließlich PKA, PKB, PKC, MKK1, Erk2, p38, JNK, Lck, Lyn und Syk, demonstriert. Hemmt auch die mit NS3 assoziierten viralen Helikase-Aktivitäten in HCV (IC50 = 20 und 60 μmol/l mit DNA- bzw. RNA-Substrat) und WNV (IC50 = 1,7 μmol/l und 900 nmol/l mit DNA- bzw. RNA-Substrat). Eine 10-mmol/l-Lösung (5 mg/1,15 ml) von Casein-Kinase II-Inhibitor I in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 900 nmol/l und 1,6 µmol/l mit Rattenleber- bzw. humaner rekombinanter CK2; <1 µmol/l für DYRK1a.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Borowski, P., et al. 2003. Eur. J. Biochem.270, 1645.
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Ruzzene, M., et al. 2002. Biochem. J.364, 41.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218860218710218861
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clairine I S Larsen et al.
Viruses, 15(6) (2023-06-28)
Minute Virus of Mice (MVM) is an autonomous parvovirus of the Parvoviridae family that replicates in mouse cells and transformed human cells. MVM genomes localize to cellular sites of DNA damage with the help of their essential non-structural phosphoprotein NS1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
218697-10MG04055977202502