Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Forschungskategorie
Alle
Alle
Physical form
1 mol/l Tris, 3 mol/l NaCl, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
1 Jahr bei 4 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Chemicon®, IHC Select | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in ambient |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
D E Timm et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 3(3), 451-458 (1994-03-01)
Interactions between the purified recombinant receptor extracellular domain (RED) of the human low-affinity neurotrophin receptor (LANR) and recombinant human brain-derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 (NT-3) and neuotrophin-4/5 have been studied by chemical crosslinking and circular dichroism. Conformational changes subsequent to binding
J Semba et al.
European journal of pharmacology, 230(3), 321-326 (1993-01-19)
The temporal inter-relationship of various amino acids and monoamine metabolites in rat cerebrospinal fluid was examined after acute administration of milacemide (100, 200 or 400 mg/kg i.p.), a glycine prodrug. Glycine concentrations rose linearly and dose dependently (20-190%) but were
Chromatographic purification of the chloroplast ATP synthase (CF0-CF1) and the role of CF0 subunit IV in proton conduction.
Y Feng,R E McCarty
The Journal of Biological Chemistry null
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-190 | 04053252472053 |
| SYNC150190-1EA | 04061832190297 |
| BAF378711000-20EA | 04065269239369 |
| GF11136080-10EA | 04061825031132 |
| GF11136080-2EA | 04061825031156 |
| GF11136080-1EA | 04061825031149 |
| GF11136080-5EA | 04061825031163 |