Fortfahren mit
201102
Bilirubinkonjugat, Ditaurat, Dinatriumsalz
solid, bilirubin standard, Calbiochem®
Synonym(e):
Bilirubin-Ditaurat (BDT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 319.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
CHF 319.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bilirubinkonjugat, Ditaurat, Dinatriumsalz, Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt is suitable as a direct bilirubin standard. Behaves similar to purified bilirubin glucuronides from human bile in diazo tests. Unstable in solution.
Quality Segment
description
RTECS - DU3038000
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Bilirubin-Ditaurat (BDT) ist das zuerst nachgewiesene Gallenpigment, das auf natürliche Weise in der Galle spezifischer Fischarten vorkommt. Es besteht aus unkonjugiertem Bilirubin (UCB) mit Taurin-Seitenketten, die an den Propionssäuren C8 und C12 gebunden sind, und ist ähnlich lang wie Glucuronsäure.
Application
Bilirubinkonjugat, Diitaurat, Dinatriumsalz wurde verwendet, um Patientenproben zum Testen der ikterischen Interferenz zu dotieren. Es wurde außerdem zur Vorbereitung von Testpools für konjugiertes Bilirubin verwendet, um auf die Interferenz von Bilirubin zu testen.
Bilirubinkonjugat, Ditaurat, Dinatriumsalz - Calbiochem wurde als Standard zum Testen der Interferenz von konjugiertem Bilirubin in Assays zur Quantifizierung von Analyten in Serum- oder Plasmaproben verwendet.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Als direkter Bilirubin-Standard geeignet
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2011203800309795
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 0.5%
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
201102-100MG04055977221589
Questions
  1. What causes this compound to be unstable in solution?
    1 answer
    1. The reactivity and instability of the compound is likely due to the high number of unsaturated double bonds in its chemical structure.