Fortfahren mit
19-147
U0126
solid, suitable for kinase activity assay
Synonym(e):
Kinase inhibitor, MEK inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
U0126, U0126 is a elective inhibitor of MEK-1 and MEK-2; weak inhibitor of PKC, Raf, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Abl, Cdk2 and Cdk4.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Biochem/physiol Actions
Inhibitortyp: Kinase
Zielprotein: MAPKK 1
Physical form
C18H16N6S2
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
19-123-M5.343525.32757
Gene Information
human ... MAP2K1(5604)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
UniProt accession no.
P36507, Q02750
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Could you please provide the column used for the purity by HPLC specification?
    1 answer
    1. According to the supplier, the HPLC C18 Column has dimensions of 4.6 mm x 25 cm and uses a solvent mixture of Acetonitrile, Methanol, and Water in a ratio of 28:28:44, with a flow rate of 2 mL/min and UV254 Detection. The compound is reported to be soluble in DMSO at 200 mg/mL, but very poorly soluble in ethanol and water. The maximum solubility in plain water is estimated to be about 10-50 um, and the solubility may be affected by the presence of buffers, serum, or other additives.