Fortfahren mit
17-191
MAP-Kinase/Erk-Assay-Kit, nicht radioaktiv
MAP Kinase/Erk Assay Kit is designed to measure the phosphotransferase activity of MAP (mitogen-activated protein) Kinase in immunoprecipitates & column fractions.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Application
Das MAP-Kinase/Erk-Assay-Kit wurde entwickelt, um die Phosphotransferaseaktivität von MAP-Kinase (mitogenaktivierte Proteinkinase) in Immunausfällungen und Säulenfraktionen zu messen.
Für Nachweis/Quantifizierung von: MAP-Kinase/Erk
Analysis Note
Das Assay-Kit wurde entwickelt, um die Phosphotransferaseaktivität von MAP-Kinase (mitogenaktivierte Proteinkinase) in Immunausfällungen und Säulenfraktionen zu messen. Das Assay-Kit basiert auf der Phosphorylierung eines spezifischen Substrats (basisches Myelinprotein, MBP). Das phosphorylierte Substrat wird anschließend durch Immunblot-Analyse, Untersuchen mit einem monoklonalen, phosphospezifischen MBP-Antikörper, analysiert.
Other Notes
Assay-Verdünnungspuffer I (ADBI, Katalognr. 20-108)
MAP-Kinase/Erk-Substrat-Cocktail II (Katalognr. 20-166)
Inhibitor-Cocktail (Katalognr. 20-116)
Magnesium/ATP-Cocktail (Katalognr. 20-113)
Anti-Phospho-MBP, Klon P12 (Katalognr. 05-429)
Dieses Produkt wird aus Rindern gewonnen. Der Export dieses Produkts in einige Länder kann daher eingeschränkt sein. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres lokalen Vertriebspartners, um die Verfügbarkeit und Exportoptionen des Produkts in Erfahrung zu bringen.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-439MAK173MAK116
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
NCBI accession no.
NM_002745.4, NM_138957.2
NCBI accession no.
NM_006788.3
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
UniProt accession no.
P28482
UniProt accession no.
Q15311
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-19104053252618536
Questions