Fortfahren mit
1.50830
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 693.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, Silica bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
CHF 693.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
Si, Silica bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
LiChrospher® Si 60 ist ein vielseitiges HPLC-Sorptionsmittel aus sphärischem Kieselgel mit einem Porendurchmesser von 60A und einer Partikelgröße von 5 µm für die Normalphasen-Chromatographie: Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4-HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART-NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Analysis Note
Druck: ≤ 70 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): ≤ 4,0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.508201.508401.50316
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
matrix active group
Silica bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
particle size
5 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, supercritical fluid (SFC)
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
100 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150830000104022536233109