Fortfahren mit
1.46554
Trypton-Soja-Abklatschagar Plus
Lecithin, Histidine, Tween®, Contact Plate for Room temperature with lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Soja-Pepton-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Composition:
Histidine , Lecithin , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with lockable lid
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with lockable lid
composition
Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
single packed of 20 plates
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Abklatschagar + LTH - RT+ wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in unkritischen Bereichen entwickelt.
TSA-Medium wird zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze verwendet. Die Formulierung enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Neutralisationsmittel (Enthemmer) wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin, um Reste von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren. Zusätzlich ist diese Plattenausführung (plus oder „+“) mit einem verschließbaren Deckel für einen sicheren Transport nach der Probenahme und auch für die aerobe oder anaerobe Inkubation der Platten ausgestattet.
Application
Die TSA-Abklatschplatten wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaeroben Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in unkritischen Bereichen entwickelt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Abklatschagar Plus
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146554002004027269264857