Fortfahren mit
1.46367
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 10 bottles
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP, USP
Ph:
7.0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP, USP
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt. Der geringe Gehalt von Pepton sowie der Gehalt von Phosphatpuffer und Natriumchlorid in der Lösung erhalten die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen ohne das Wachstum zu unterstützen.
Application
Die Lösung wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten wie Lösungen zur Probenvorbereitung, Verdünnung oder Waschlösungen eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146367001004027269268091