Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Level
agency
ChP, USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
mol wt
82.03 g/mol
impurities
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.), 324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Packaging
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency ChP, USP | agency USP | agency traceable to NIST 3152a, traceable to USP 1613407 | agency - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - |
| density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| reg. compliance FCC | reg. compliance FCC | reg. compliance - | reg. compliance - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P8129-25MG | 04061832851303 |
| 1282018012 | 04061842487714 |
| 1282010003 | 04054839739668 |
| 1282018026 | 04054839739712 |
| 1282011001 | 04054839739682 |