Fortfahren mit
12-341
Anti-Hühner-IgY-Antikörper aus Kaninchen, HRP-Konjugat
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Chicken IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 227.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
8
CHF 227.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Hühner übertragen große Mengen IgY (IgG) an den Eidotter und das Entnehmen von Antikörpern aus Eiern eliminiert die Notwendigkeit für eine invasive Blutentnahme. Die Eiermenge von einer Woche kann die zehnfache Menge Antikörper enthalten als das durch eine Woche Blutentnahme gewonnene Blut von Kaninchen.
Jedoch gibt es einige Nachteile, wenn bestimmte Antikörper aus Hühnern in Immunassays verwendet werden. Hühner-IgY fixiert die Säugetierkomplementkomponente C1 nicht und agiert unter Verwendung von Standardlösungen nicht als fällender Antikörper.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Weisen Sie Hühner-IgY mit diesem Anti-Hühner-IgY-Antikörper, HRP-Konjugat aus Kaninchen, der zur Verwendung in ELISA, WB und IH validiert ist, nach.
Physical form
0,02 mol/l Kaliumphosphat, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 7,2, 10 mg/ml BSA und 0,01 % Gentamicinsulfat
Preparation Note
2 Jahre bei 4 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AC146A9046A9171
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
chicken
species reactivity
-
species reactivity
chicken
species reactivity
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:160,000 (indirect chemiluminescence), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
technique(s)
direct ELISA: 1:35,000, dot blot: 1:100,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40, western blot (chemiluminescent): suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-34104053252589232
Questions
  1. How can we reconstitute this antibody ? 
    1 answer
    1. Reconstitute this product by adding 500µl sterile, distilled water containing 50% glycerol to make a 1mg/ml stock solution. The reconstitution information can be found in the Certificate of Analysis.