Fortfahren mit
12-151
PKA Inhibitor Peptide
lyophilized powder, for Neuroscience applications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PKA-Inhibitor Peptid, The PKA Inhibitor peptide controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Quality Level
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Biochem/physiol Actions
Ziel-Unterfamilie: AGC
Zielprotein: PKA
Physical form
Lyophilisiertes Pulver (aus H2O)
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei -20 °C 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Hemmung der katalytischen Untereinheit der PKA (14-114) beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20-114370654SCP0001
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
UniProt accession no.
P17612
UniProt accession no.
P17612
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heterogeneity in beta-adrenergic receptor kinase expression in the lung accounts for cell-specific desensitization of the beta2-adrenergic receptor
McGraw, D. W. and Liggett, S. B.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 7338-7344 (1997)
Y I Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 276(20), 16969-16977 (2001-03-30)
The hepatitis B virus-X (HBx) protein is known as a multifunctional protein that not only coactivates transcription of viral and cellular genes but coordinates the balance between proliferation and programmed cell death, by inducing or blocking apoptosis. In this study
H L Lai et al.
The Journal of biological chemistry, 272(8), 4970-4977 (1997-02-21)
We have previously reported that phosphorylation of adenylyl cyclase type VI (AC6) may result in the suppression of adenylyl cyclase activity during desensitization of the A2a-adenosine receptor-mediated cAMP response (A2a desensitization) in rat pheochromocytoma PC12 cells. In the present study
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-15104053252333507