Fortfahren mit
1.19896
Bromidstandardlösung
traceable to SRM from NIST NaBr in H2O 1000 mg/l Br Certipur®
Synonym(e):
Briomidstandard für wässrige Matrizen, gebrauchsfertig
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Quality Level
technique(s)
ion chromatography: suitable
density
0.999 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Konzentration     β (Br⁻): 990–1.010 mg/l
Bestimmungsmethode: Argentometrische Titration.
Der Gehalt dieser Lösung wurde mit Silbernitrat (Artikelnummer 1.09081) als Standardlösung bestimmt, die mit dem volumetrischen Standard Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406) standardisiert wurde. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,4 % (Überdeckungsfaktor k=2 für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 999b (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Kaliumiodat, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Other Notes
We now offer a certified reference material alternative for this product that has the same composition and is manufactured under ISO 17034 accreditation.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.197961.09972
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
0.999 g/cm3 at 20 °C
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromidstandardlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119896050004022536181479