Fortfahren mit
1.16997
Total Hardness Test Strips, reflectometric
water hardness 0.1-30.0 °d, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Teststreifen zur Messung der Gesamthärte, Teststreifen zur Messung der Gesamthärte für Lesegerät
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gesamthärte-Test, reflectometric, water hardness 0.1-30.0 °d, for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
0.1-30.0 °d
application(s)
boiler and cooling water
drinking water
ground and surface water
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Die Reflectoquant Gesamthärte-Teststreifen können für die Messung der Wasserhärte verwendet werden. Die Härte (Gesamthärte) ist auf die enthaltene Menge der alkalischen Erdmetalle Calcium, Magnesium, Strontium und Barium (“Härtebildner”, letztere Verbindungen nur in Spuren) zurückzuführen. Die Reaktionszonen des Teststreifens sind mit unterschiedlichen Mengen Titriplex III getränkt und nehmen je nach Härte der Wasserprobe eine grüne bis rote Farbe an. Die Farbe wird reflektometrisch auf dem RQflex® 20 bestimmt. Für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe zur Prüfung der Nitritinterferenz oder zur Einschätzung der Härte und eines potenziellen Verdünnungsfaktors, bevor ein quantitatives Verfahren durchgeführt wird, empfehlen wir die semiquantitative Messung mit den Teststäbchen für Gesamthärte von MQuant. Weitere quantitative Bestimmungsverfahren können mit unseren Spectroquant-Tests durchgeführt werden.
Verfahren: reflektometrisch mit Teststäbchen, 0,1–30,0 °d Reflectoquant®
Analysis Note
Funktionskontrolle: entspricht
Gehalt
– Standard 1:
3,1–3,9 °d
– Standard 2: 8,8–10,8 °d
– Standard 3: 22,7–27,7 °d
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.100251.100461.11104
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
Reflectoquant®, Spectroquant®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
application(s)
boiler and cooling water
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116997000104022536169965
Questions
  1. How to test Hardness using these strips. Kindly guide. Do you provide any colour change chart to analyse indicative value of water Hardness in terms of Ca and Mg.
    1 answer
    1. These test strips are designed for use with the REFLECTOQUANT® RQflex® 20 reflectometer. Calcium and magnesium ions in a sample react with phthalein purple embedded in the reaction zone of the test strip to form a violet dye, which is measured quantitatively using the reflectometer. Each REFLECTOQUANT® test strip product includes a bar code scanned by the reflectometer to load a preset calibrated method. A color indication chart is included only with the colorimetric versions of the Total Hardness Test Strips.