Fortfahren mit
1.16802
Agarose
(low electroendoosmosis) for electrophoresis
Synonym(e):
Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
EC Index Number:
232-731-8
NACRES:
NA.31
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
mp
60-90 °C
bulk density
700 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Es wird ein Verbundmaterial mit Agarose vorgestellt, das eine verbesserte Erfassung und einen verbesserten Nachweis von viraler RNA in Umweltproben ermöglicht, wodurch der Nutzen von Agarose bei der Überwachung der öffentlichen Gesundheit hervorgehoben wird (He B et al., 2024).
Analysis Note
Aussehen (Farbe): weiß
Aussehen (Beschreibung): kristallines Pulver
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Elektroendoosmose: 0,05–0,13
Gelierpunkt: 34–38 °C
Schwefel (als SO₄): ≤ 0,3 %
Sulfatasche (800  °C): ≤ 1,0 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 Std.): ≤ 10,0 %
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.168011.01236A2929
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116802002504022536168173
116802025004022536168180