Fortfahren mit
1.16754
Wasser
suitable for UV/Vis spectroscopy, EMSURE®
Synonym(e):
Entionisiertes Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 237.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
reagent grade
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
CHF 112.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01 mg/L Ammonium (NH4), ≤0.01 mg/L Nitrate (NO3), ≤0.01 mg/L Phosphate (PO4), ≤0.01 mg/L Silicate (SiO2), ≤0.05 mg/L Chloride (Cl), ≤0.05 mg/L Fluoride (F), ≤0.08 mg/L Substances reducing potassium permanganate (O), ≤0.1 mg/L Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤1 mg/L
ign. residue
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
cation traces
Ag: ≤0.0004 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel sind für ein breites Spektrum an klassischen Laboranwendungen geeignet und werden häufig in regulierten und hoch anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Unsere EMSURE-Produkte entsprechen der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und den ISO-Standards.
Application
  • Cadmium-Standard für die Atomabsorptionsspektroskopie: Ein Artikel in Heliyon (2024) befasst sich mit Verschmutzungsindizes und der Korrelation von Schwermetallkontaminationen, einschließlich Cadmium, im Grundwasser in der Nähe von Industriestandorten. Dies unterstreicht die Rolle von Cadmium-AAS-Standards bei der Überwachung der Umweltverschmutzung und der Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften (Mohan et al., 2024).
  • Spurenmetallanalyse in Lebensmittelproben: In einer Studie in Food Chemistry (2024) sind Cadmium-Standards von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung neuartiger elektrochemischer Strategien zum Nachweis von Cadmium in Getreide und Wasser unter Verwendung fortschrittlicher Materialien wie MXene@rGO-Verbund-Aerogelen (Dong et al., 2023).
  • Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen Forschung: In einer anderen Publikation in Food Chemistry (2024) wird die Notwendigkeit präziser Cadmium-Kalibrierstandards beleuchtet, indem die gleichzeitige elektrochemische Erfassung von Schwermetallen in Lebensmitteln erörtert und deren entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit pharmazeutischer und biotechnologischer Analysen aufgezeigt wird (Mirzaei Karazan et al., 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.026991.005771.15333
Water for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Water
Water for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Water
Water for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Water
Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Water
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ag: ≤0.0004 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤10 ppb, Ca: ≤100 ppb, Fe: ≤5 ppb, K: ≤10 ppb, Mg: ≤20 ppb, Na: ≤20 ppb
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Learn about the photometric determination of ammonium ions in manure samples by indophenol blue method using Spectroquant ® test kits and spectrophotometer.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116754400004027269032814
116754500004022536646343
116754901004022536167909