Fortfahren mit
1.16127
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chemische Milchsäure-Teststreifen, Milchsäure-Teststreifen für Lesegerät
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 249.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 249.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Milchsäure-Test, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
lactic acid
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
application(s)
beverage testing
food testing
milk and dairy products
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Der Reflectoquant Milchsäure-Test misst die Gesamtmilchsäure (Summe der D- und L-Milchsäure in Getränken, z. B. Wein, Bier und Frucht-/Gemüsesäften) nach entsprechender Verdünnung. Der Test kann des Weiteren für die Bestimmung der Milchsäure in Lebensmitteln nach der entsprechenden Probenvorbehandlung verwendet werden. Milchsäure (Laktat) wird von Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) unter der katalytischen Wirkung von Lactatdehydrogenase zu einem Pyruvat oxidiert. In Gegenwart der Diaphorase reduziert das während dieses Prozesses gebildete NADH ein Tetrazoliumsalz zu einem blauen Formazan, das auf dem RQflex® 20 reflektometrisch bestimmt wird.
Methode: reflektometrisch mit Teststäbchen, 3,0–60,0 mg/L Reflectoquant®
Analysis Note
Funktionskontrolle: entspricht
Assay
– Standard 1:
4,5–5,5 mg/L
– Standard 2: 22,5–27,5 mg/L
– Standard 3: 45,0–55,0 mg/L
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.169811.169761.16128
specific analyte(s)
lactic acid
specific analyte(s)
ascorbic acid
specific analyte(s)
peracetic acid
specific analyte(s)
malic acid
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
measuring range
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
measuring range
25-450 mg/L (ascorbic acid)
measuring range
75-400 mg/L (peracetic acid)
measuring range
5.0-60.0 mg/L (malic acid)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116127000104027269000905
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf