Fortfahren mit
1.10285
GranuCult® Plus LB-Bouillon (MILLER)
GranuCult® plus, granular, pack of 500 g or 5 kg, for Escherichia coli
Synonym(e):
LB-Bouillon, E.-coli-Nährmedium, Luria-Bertani-Bouillon, Luria-Bertani-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 452.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’040.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
CHF 452.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
packaging
pack of 500 g or 5 kg
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow to brown
pH
6.8-7.2 (25 °C in H2O, after autoclaving)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Die Formulierung von GranuCult® Plus LB-Bouillon (MILLER) fördert das Wachstum von Escherichia coli. Casein-Pepton und Hefeextrakte liefern essenzielle Nährstoffe für das Wachstum wie Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Mineralien und Vitamine.
Application
GranuCult® Plus LB-Bouillon (MILLER) eignet sich für die Kultivierung von E. coli in Fermentations- und molekulargenetischen Studien.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)): ≤ 100 %
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)): gut bis sehr gut
Inkubation: 24 ± 2 h bei 37 ± 1 °C, aerob
Other Notes
Ersetzt: 1.10285.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.10283L315271753-M
form
granular
form
granular
form
-
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia coli
suitability
-
suitability
Escherichia coli
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1