Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’420.00 |
Über diesen Artikel
CHF 1’420.00
Produktname
LiChrosorb® RP-18 (10 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Application
- High-performance liquid chromatographic determination of the antifungal drug fluconazole in plasma and saliva of human immunodeficiency virus-infected patients: Diese Studie beschreibt eine Methode zur Fluconazol-Bestimmung mit der HPLC-Säule RP-18 und demonstriert ihre Effektivität im Kontext von Bioanalysen (Beijnen JH et al., 1995).
- Determination of serum aluminium using an ion-pair reversed-phase high-performance liquid chromatographic-fluorimetric system with lumogallion: In dieser Studie wird die HPLC-Säule RP-18 zur Bestimmung von Aluminium im Serum verwendet, um den Nutzen dieser Methode bei der Spurenmetallanalyse in klinischen Proben zu demonstrieren (Ong CN et al., 1995).
- A radiochemical high-performance liquid chromatographic method for the analysis of 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose-derived metabolites in human chondrocytes: Die entwickelte Methode basiert auf der HPLC-Säule RP-18 und unterstreicht ihre Bedeutung für die radiochemische Analyse komplexer biologischer Matrizen (Greiling H et al., 1993).
- Systematic approach to the determination of cephalosporins in biological fluids by reversed-phase liquid chromatography: Diese Studie demonstriert die Anwendung der HPLC-Säule RP-18 bei der pharmakokinetischen Analyse von Cephalosporinen und belegt die breite Anwendbarkeit der Säule für pharmazeutische Analysen (Juge F et al., 1983).
- Simultaneous determination of 3,4-dihydroxyphenylalanine, 5-hydroxytryptophan, dopamine, 4-hydroxy-3-methoxyphenylalanine, norepinephrine, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, homovanillic acid, serotonin, and 5-hydroxyindoleacetic acid in rat cerebrospinal fluid and brain by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection: In dieser Studie wird HPLC-Säule RP-18 verwendet, um mehrere Neurotransmitter gleichzeitig zu quantifizieren, wobei ihre Sensitivität und Spezifität für die neurochemische Analyse hervorgehoben wird (Huot S et al., 1982).
Analysis Note
Stabilitätstest (Leistung): entspricht
Teilchengröße (Malvern) (d10): 8,7–10,0 µm
Teilchengröße (Malvern) (d50): 12,0–14,0 µm
Teilchengröße (Malvern) (d90): 17,5–20,5 µm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase |
| particle size 10 μm | particle size 10 μm | particle size 10 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
| product line LiChrosorb® | product line LiChrosorb® | product line LiChrosorb® | product line LiChrosorb® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-18 (10 µm)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c