Fortfahren mit
1.04875
Einbasische Kaliumphosphatlösung
(buffer stock solution) 1/15mol/l
Synonym(e):
Kaliumphosphat, monobasisch -Lösung, Kaliumdihydrogenphosphat -Lösung, Kaliummonophosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 99.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 99.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
density
1.005 g/cm3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
General description
Die Genauigkeit der pH-Messergebnisse wird direkt durch die bei der Kalibrierung verwendeten Pufferreferenzmaterialien beeinflusst. Merck hat eine ausgezeichnete Reihe von Pufferlösungen und Substanzen für die genaue Kalibrierung Ihrer pH-Messinstrumente im Angebot. Mit Certipur® Referenzmaterialien profitieren Sie von maximaler Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit und vermeiden teure wiederholte Analysen. Für Ihre strengsten Anforderungen bei der Ausrüstungskalibrierung und -überwachung haben wir zertifizierte Sekundärstandardpufferlösungen und Substanzen im Angebot, die die höchste Präzision bieten.
Unser breites Spektrum von pH-Kalibrierungspuffern bietet ideale Produkte und Verpackungen für Ihre individuellen Anforderungen. Alle Pufferlösung sind zertifizierte Referenzmaterialien gemäß ISO 17034 und werden in unserem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor qualifiziert. Sie sind alle auf primäre Referenzmaterialien von NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) und PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Deutschland) rückführbar. Pufferlösungen werden in Kunststoffflaschen angeboten, die bei 20 °C oder 25 °C gemessen werden.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Kaliumdihydrogenphosphat, ein Monophosphat, ist eine zertifizierte Referenzpufferlösung (ZRM), die als pH-Puffermittel verwendet wird, in der Regel in Kombination mit Dikaliumphosphat.
Analysis Note
Konzentration: 0,0664–0,0670 Mol/L
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
92214P870960220
format
mixture
format
neat
format
-
format
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
reagent grade
grade
ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a.
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.005 g/cm3
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Einbasische Kaliumphosphatlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104875100004022536056203