Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 454.00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2’060.00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
solid
packaging
pack of 5 kg
application(s)
food and beverages, microbiology, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form medium granules (dehydrated culture medium (DCM)) | form - | form powder |
| application(s) food and beverages, sterility testing, microbiology | application(s) food and beverages, sterility testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability bacteria, yeasts | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| packaging pack of 5 kg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Artikel
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Halal-zertifizierte Nährböden verhindern die Verunreinigung durch nicht-halale Inhaltsstoffe und ermöglichen mikrobiologische Qualitätskontrollen, ohne dass die Zertifizierung verloren geht.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1027479025 | 04054839451607 |
| 1027475000 | 04054839451591 |