Fortfahren mit
1.02488
Cellvento® Feed-210
chemically defined feed, Dry powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
408.01 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 746.00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’390.00
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 6’930.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
CHF 746.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Das Cellvento® Feed-210 ist eine chemisch definierte Feed-Formulierung, die nur Komponenten enthält, die nicht tierischen Ursprungs sind. Das Produkt ist bestimmt für den Gebrauch bei der Entwicklung und Herstellung von Biotherapeutika in zellbasierten Expressionssystemen, die Zellen aus dem Ovar des Chinesischen Hamsters (CHO) verwenden. Cellvento® Feed-210 enthält konzentrierte Aminosäuren, Vitamine, Salze und Spurenelemente und wird als Trockenpulver geliefert.
Application
Das Cellvento® Feed-210 wurde entwickelt zur Unterstützung von optimalem Zellwachstum und optimaler Leistung von DHFR-negativen CHO-Suspensionszelltypen, vorwiegend rekombinante CHO-DG44-Zelllinien, sind aber möglicherweise auch für die Verwendung mit anderen CHO-Zelllinien geeignet. Es ist zur Verwendung als Begleit-Nährmittelzusatz mit dem Produktionsmedium Cellvento® CHO-210 in Fed-Batch-Herstellungsprozessen bestimmt. Dieses Produkt ist für Forschungszwecke oder die Herstellung, jedoch nicht für den Einsatz am Menschen oder in der Therapie bestimmt.
Features and Benefits
  • Contains only non-animal origin components, supporting regulatory compliance and reducing variability.
  • Supports high cell growth and productivity.
  • Easy to store and prepare
Preparation Note
Formuliert für einen Gehalt von 81,6 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.024851.03796104132
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102488001004027269684839
102488000504027269696115
102488906004061841981831