If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
80 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 149.00 |
80 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 198.00 |
Über diesen Artikel
CHF 149.00
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
80 g/L
density
1.636 g/cm3
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Erhältlich als Feststoff in einer sicheren Glasflasche zur Sicherung der Stabilität über die gesamte Haltbarkeit bis zum Öffnen.
- ISO 17034-zertifiziertes Referenzmaterial
- Hochreines, auf SRM von NIST rückführbares Material
- Qualifiziert in einem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor
- Gemäß Kapitel zu Reagenzien der Ph. Eur.
- Hohe Qualität, mit genauen Titerbestimmungen
- MIt Analysezertifikat (CoA)
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| agency ISO 17025, reag. Ph. Eur. | agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency suitable for SM 2310, suitable for SM 2320 | agency reag. Ph. Eur. |
| potency >3200 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency >3200 mg/kg LD50, oral (Rat) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form solid | form - | form crystals | form solid |
| pH 4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydrogenphthalat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf