Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2’440.00 | |
| 5000 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 13’130.00 |
Über diesen Artikel
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
application(s)
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Benzonase® Endonuklease ist die intelligente Lösung für die DNA-Entfernung in der Virusimpfstoff- und Virusvektorherstellung und ist seit über 30 Jahren bewährt. Unsere umfassenden Dokumentationspakete der Emprove® Dossiers und die Verfügbarkeit einer FDA Drug Master File vom Typ II, die eine ausgewogene Kombination aus Effizienz und regulatorischer Konformität durch Zuverlässigkeit und fachgerechte Qualitätsproduktion nach den Grundsätzen guter Herstellungspraxis (GMP ICH Q7) bieten, erleichtern Ihnen die Anmeldung Ihres Impfstoffherstellungsprozesses bei den Behörden.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Aussehen (Farbe): farblos
Aktivität (DNA; pH 8,0; 30 min; 37 °C): ≥ 250 U/µL
Spez. Aktivität (berechnet auf Protein): ≥ 1,1E+06 U/mg
Identität (Elektrophorese): entspricht
Reinheit (berechnet auf Protein): ≥ 99,0 %
Proteasen: nicht nachweisbar
Keimzahl (aerobe Bakterien): <10 KBE in 100.000 E
Keimzahl (Hefen und Schimmelpilze): <10 KBE in 100.000 E
Endotoxine (LAL-Test): <0,25 EE in 1000 E
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥99% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH 8.0 (25 °C in H2O) | pH 8.0 (25 °C in water) | pH 8 (25 °C in H2O) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens | biological source Serratia marcescens |
| concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL | concentration ≥250 units/μL |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Questa pagina riporta considerazioni chiave per la lisi cellulare e descrive come sfruttare la combinazione di un'alta concentrazione salina e di un'endonucleasi tollerante al sale per aumentare il titolo e l'infettività dei vettori durante la produzione di vettori AAV.
Diese Seite beschreibt, welche zentralen Aspekte bei der Zelllyse zu berücksichtigen sind und wie die Kombination einer hohen Salzkonzentration mit einer salztoleranten Endonuklease zur Steigerung des Vektortiters und der Infektiosität bei der Herstellung von AAV-Vektoren eingesetzt werden kann.
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1016970010 | 04022536654966 |
| 1016970001 | 04022536023717 |