Fortfahren mit
1.01007
L-Alanin
for biochemistry
Synonym(e):
L-Alanin, Ala, 2-Aminopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-273-8
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
295-297 °C (decomposition)
solubility
166.5 g/L
density
1.40 g/cm3 at 20 °C
bulk density
660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
für die Biochemie
Application
L-Alanin für die Biochemie CAS-Nr. 56-41-7, pH-Wert 5,5 – 6,5 (100  g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäure-Titration, berechnet auf getrocknete Substanz)99,0–101,0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtIdentität (spezifische Drehung)entsprichtAussehenweißes bis nahezu weißes, kristallines Pulver oder farblose KristalleAussehen der Lösung (25 g/l, Wasser)klare und nicht intensivere Farbe als die Referenzlösung BY₆Spez. Drehung (α 20/D, 100 g/l, Salzsäure 250 g/l, berechnet auf getrocknete Substanz)+13,5 bis +15,5Chlorid (Cl)≤ 200 ppmSulfat (SO₄)≤ 100 ppmAs (Arsen)≤ 5 ppmCa (Calcium)≤ 50 ppmCo (Cobalt)≤ 5 ppmFe (Eisen)≤ 5 ppmK (Kalium)≤ 5 ppmMg (Magnesium)≤ 5 ppmNa (Natrium)≤ 50 ppmPb (Blei)≤ 10 ppmZn (Zink)≤ 5 ppmNinhydrin-positive Substanzen (LC) (jede Ninhydrin-positive Verunreinigung)≤ 0,1 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm))≤ 0,02 %Ninhydrin-positive Substanzen (gesamte Verunreinigungen)≤ 0,5 %Trocknungsverlust (105 °C; 3 Std.
≤ 0,2 %≤0,2 %)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01700PHR111044526
L-Alanine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01700
L-Alanine
L-Alanine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
44526
L-Alanine
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
295-297 °C (decomposition)
mp
295-297 °C (decomposition)
mp
-
mp
314.5 °C
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
166.5 g/L
solubility
166.5 g/L
solubility
-
solubility
-
bulk density
660 kg/m3
bulk density
660 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101007100004022536014296
101007010004022536014289
101007901004022536692388
101007002504022536014272