Fortfahren mit
1.00341
Hydroiodic acid
57%, EMPLURA®
Synonym(e):
Hydrogen iodide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 213.00
22 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 9’290.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
Assay:
≥57% (acidimetric)
Form:
liquid
CHF 213.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hydroiodic acid 57%, EMPLURA®
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥57% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl), ≤0.06% Non volatile matter
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
127 °C/1013 hPa
mp
-50 °C (External MSDS)
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 57 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.03 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Non volatile matter: ≤ 0.06 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroiodic acid 57%
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100341902204022536005386
100341025004022536005379
Questions
  1. 분자량을 좀 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. The molecular weight of Hydroiodic acid is 127.91 g/mol. This product is a solution with a minimum concentration of 57%. The exact concentration is lot-specific and reported on the Certificate of Analysis. A lot released at exactly 57%, with a density of 1.70 g/mL, will have a molarity of 7.57. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/100341#product-documentation