Fortfahren mit
09-345
Anti-Phospho-mTOR(Thr2446)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 390.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
11
CHF 390.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr2446)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
289 kDa
mTOR (mechanistic Target of Rapamycin, auch bekannt als FRAP, RAPT oder RAFT) ist eine große 289-kDa-Ser/Thr-Proteinkinase, die den Zellzyklusfortschritt, das Zellwachstum, die Proteinsynthese, die Ribosombiogenese und die Autophagie reguliert. mTOR ist ein evolutionär konserviertes Mitglied der Phosphoinositol-Kinase-ähnlichen Kinasefamilie (PIKK), deren Aktivität durch die Phosphorylierung an Ser2448 durch Akt als Reaktion auf Insulin oder Muskelaktivität reguliert wird. Interessanterweise ist mTOR die zentrale Komponente von zwei multimeren Kinasekomplexen, die aus mTOR und zahlreichen anderen mTOR-Bindungsproteinen bestehen. Diese zwei multimeren Proteinkomplexe werden mTORC1 und mTORC2 genannt. mTORC1 (mTOR-Komplex 1) besteht aus zumindest mTOR, Raptor und GβL (mLST8). mTORC1 spielt eine zentrale Rolle bei der Insulinsignalisierung, die wesentlich für den Erhalt der metabolischen Homöostase ist. Der Komplex wird primär durch den PI3-Kinase/Akt-Signalweg aktiviert. Bei der Stimulation durch Insulin aktiviert Akt mTORC1 durch Phosphorylierung und Hemmung von TSC (und möglicherweise andere noch nicht entdeckte Ziele und/oder mTOR selbst). Dies hemmt den vorgelagerten kleine GTPase-Regulator Rheb (Ras homolog enriched in brain). Dies hemmt die Kinaseaktivität des mTORC1-Komplexes und deaktiviert somit seine Fähigkeit nachgelagerte Ziele wie p70 S6K an Thr389 und 4E-BP1 an Thr229 zu phosphorylieren. Der andere mTOR-Komplex, mTORC2 (mTOR-Komplex 2) besteht aus zumindest mTOR, Rictor, GβL, Sin1, Protor1 und 2. mTORC2 beeinflusst die Zellproliferation und das Zellüberleben primär durch die Phosphorylierung des hydrophoben Motivs von Akt an Ser473, ein bekannter Effektor des PI3-Kinasewegs. Zusätzlich zur Phosphorylierung an Akt bewirkt mTORC2 auch die Zytoskelettorganisation und -migration, indem er seine Wirkung durch Rac, Rho und PKC ausübt. Interessanterweise scheint der mTORC2, anders als mTORC1, nicht durch eine Behandlung mit Rapamycin gehemmt zu werden. Aus diesem Grund wird er Rapamycin-unempfindlicher Komplex genannt. Defekte in beiden mTOR-Komplexen stehen mit einer Reihe von Erkrankungen, einschließlich Krebs und Diabetes, in Zusammenhang.
Immunogen
Aminosäuren, die Thr2446 von humanem mTOR umgeben und einschließen
Application
Der Anti-mTOR-Antikörper weist Werte von Phospho-mTOR (Thr2446) nach und wurde zur Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Insulin-/Energiesignalisierung
Glucose-/Glykogen-Metabolismus
PI3K-, Akt- und mTOR-Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Erkennt mTOR, wenn es an Thr2446 phosphoryliert ist
Physical form
Affinitätsgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Western Blot an mit NGF behandeltem PC12-Zelllysat beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09-21305-159205-1564
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2ID8.2, monoclonal
clone
21A12.2, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
Q6R327
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c