Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
23
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... A1CF(29974)
General description
42 kDa
Immunogen
6His-Fusionsprotein, das TTF-1 (Thyroidaler Transkriptionsfaktor 1, auch bekannt als NK2 homeobox 1, NKX2-1) von voller Länge entspricht.
Application
Der Anti-TTF-1-Antikörper ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von TTF-1 und wurde in IP, WB und IHC validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
TTF-1
Physical form
Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Serum
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Zellkernextrakt von humanen H441-Lungenepithelzellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: MABE513
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
R J Bohinski et al.
Journal of neuro-oncology, 40(3), 227-231 (1999-03-05)
Determining the primary site of a cerebral metastatic adenocarcinoma is complicated by the histologic similarity of most adenocarcinomas. Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) is a highly specific marker of peripheral airway cell neoplasms. Formalin fixed tissue from 30 patients with brain
A Khoor et al.
Human pathology, 30(6), 695-700 (1999-06-22)
Differentiation of malignant mesothelioma from adenocarcinoma, particularly from a lung primary, remains a difficult diagnostic problem. Surfactant protein B precursor (pro-SP-B) and thyroid transcription factor 1 (ITF-1) are expressed selectively in the normal respiratory epithelium and in adenocarcinomas of the
Karine Pozo et al.
iScience, 24(9), 102953-102953 (2021-09-02)
Lineage-defining transcription factors (LTFs) play key roles in small-cell lung cancer (SCLC) pathophysiology. Delineating the LTF-regulated genes operative in SCLC could provide a road map to identify SCLC dependencies. We integrated chromatin landscape and transcriptome analyses of patient-derived SCLC preclinical
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-601 | 04053252588563 |