Fortfahren mit
07-328
Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys8)-Antikörper
serum, Upstate®
Synonym(e):
H4K8Ac, Histone H4 (acetyl K8)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 512.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Saccharomyces cerevisiae
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
92
CHF 512.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys8)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
Histon H4 ist eines der 5 wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H4 besitzt eine globuläre Hauptdomäne sowie einen langen N-Terminus und ist an der ′Perlenschnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt.
Das N-terminale Ende von Histon H4 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
10 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 3–13 von Histon H4 (RGKGGAcKGLGKG-C), bei dem Lysin 8 acetyliert ist, entspricht.
Application
Verwenden Sie diesen Anti-Acetyl-Histon-H4(Lys8)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in ChIP, IP, WB, DB und ChIP-seq validiert wurde, um Acetyl-Histon H4 (Lys8) nachzuweisen, auch als H4K8Ac, Histon H4 (Acetyl K8) bekannt.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Säureextrakten aus mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen beurteilt
Kontrolle
Mit Natriumbutyrat behandelte HeLa-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07-32707-59506-598
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity
-
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
Tetrahymena sp., human
Gene Information
human ... H4C1(8359)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c